Stampa…
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR303113-1G OR303113-500MG
APOSOR303113-1GEA 671 EUR
APOSOR303113-1G APOSOR303113-500MG
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Formula: C₄H₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11108305
CAS Number: 16120-00-6