Stampa…
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30311-100G OR30311-25G OR30311-5G
APOSOR30311-100GEA 512 EUR
APOSOR30311-100G APOSOR30311-25G APOSOR30311-5G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052203
CAS Number: 28163-00-0