Stampa…
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303109-1G OR303109-5G
APOSOR303109-1GEA 161 EUR
APOSOR303109-1G APOSOR303109-5G
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Formula: C₁₂H₁₁NO₅
Peso molecolare: 249,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00551860
CAS Number: 39562-27-1
EINECS: 400-650-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III