Stampa…
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 1070 EUR
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196.2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399380
CAS Number: 499789-92-3