Stampa…
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 771 EUR
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Peso molecolare: 222,03 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660543
CAS Number: 502142-81-6