Stampa…
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylate, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,6-Dichloronicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2,6-Dichloronicotinate
OR303082-1G OR303082-25G OR303082-5G
APOSOR303082-1GEA 14.7 EUR
APOSOR303082-1G APOSOR303082-25G APOSOR303082-5G
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
Peso molecolare: 220,06 g/mol
Punto di fusione: 50…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757510
CAS Number: 58584-86-4