Stampa…
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidin-5-ylamino)-fumaric acid dimethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR303078-1G OR303078-500MG
APOSOR303078-1GEA 180 EUR
APOSOR303078-1G APOSOR303078-500MG
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidin-5-ylamino)-fumaric acid dimethyl ester
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₆
Peso molecolare: 269.22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22580727
CAS Number: 60458-95-9