Stampa…
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303076-1G OR303076-500MG OR303076-5G
APOSOR303076-1GEA 285 EUR
APOSOR303076-1G APOSOR303076-500MG APOSOR303076-5G
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 198,18 g/mol
Punto di fusione: 165…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566520
CAS Number: 180059-04-5