Stampa…
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303074-10G OR303074-1G OR303074-5G
APOSOR303074-10GEA 894 EUR
APOSOR303074-10G APOSOR303074-1G APOSOR303074-5G
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₃BrO₄
Peso molecolare: 301.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913608
CAS Number: 154239-21-1