Stampa…
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303066-1G OR303066-500MG
APOSOR303066-1GEA 415 EUR
APOSOR303066-1G APOSOR303066-500MG
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Formula: C₇H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662890
CAS Number: 45743-05-3