Stampa…
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303065-1G OR303065-500MG
APOSOR303065-1GEA 210 EUR
APOSOR303065-1G APOSOR303065-500MG
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formula: C₉H₇BrN₂O₂S₂
Peso molecolare: 319,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00592646
CAS Number: 331972-47-5