Stampa…
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR303064-1G OR303064-250MG OR303064-5G
APOSOR303064-1GEA 111 EUR
APOSOR303064-1G APOSOR303064-250MG APOSOR303064-5G
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₄BrN₃S
Peso molecolare: 230,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846492
CAS Number: 934266-82-7