Stampa…
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303063-1G OR303063-500MG
APOSOR303063-1GEA 311 EUR
APOSOR303063-1G APOSOR303063-500MG
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formula: C₈H₆BrN₃O₂S₂
Peso molecolare: 320,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02861948
CAS Number: 349614-28-4