Stampa…
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303060-1G OR303060-250MG
APOSOR303060-1GEA 444 EUR
APOSOR303060-1G APOSOR303060-250MG
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Formula: C₉H₇BrN₂O
Punto di fusione: 195…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364620
CAS Number: 893731-58-3