Stampa…
Isopropyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isopropylisothiocyanate
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 143 EUR
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Isopropyl isothiocyanate
Isopropyl isothiocyanate
Formula: C₄H₇NS
Peso molecolare: 101,17 g/mol
Punto di ebollizione: 136…138 °C
Densità: 0,948 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037830
CAS Number: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II