Stampa…
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303056-1G OR303056-500MG
APOSOR303056-1GEA 210 EUR
APOSOR303056-1G APOSOR303056-500MG
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₄
Peso molecolare: 306,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07370044
CAS Number: 148148-48-5