1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303053-1G
OR303053-500MG
APOSOR303053-1GEA
415
EUR
APOSOR303053-1G
APOSOR303053-500MG
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Formula:
C₆H₉N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19213343 CAS Number: 856860-17-8 |