tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303048-1G
OR303048-500MG
APOSOR303048-1GEA
538
EUR
APOSOR303048-1G
APOSOR303048-500MG
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Formula:
C₁₅H₂₀N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19441845 CAS Number: 86499-69-6 |