Stampa…
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303047-1G OR303047-500MG
APOSOR303047-1GEA 210 EUR
APOSOR303047-1G APOSOR303047-500MG
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
Peso molecolare: 271,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22383958
CAS Number: 1393845-80-1