Stampa…
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303040-1G OR303040-500MG
APOSOR303040-1GEA 557 EUR
APOSOR303040-1G APOSOR303040-500MG
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226227
CAS Number: 955884-97-6