Stampa…
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: DIethyl 2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
OR303031-1G OR303031-500MG OR303031-5G
APOSOR303031-1GEA 111 EUR
APOSOR303031-1G APOSOR303031-500MG APOSOR303031-5G
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₅
Peso molecolare: 294,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457989
CAS Number: 53241-90-0