Stampa…
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303023-1G OR303023-500MG
APOSOR303023-1GEA 162 EUR
APOSOR303023-1G APOSOR303023-500MG
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020785
CAS Number: 83-10-3