Stampa…
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303020-1G OR303020-5G OR303020-25G
APOSOR303020-1GEA 23.2 EUR
APOSOR303020-1G APOSOR303020-5G APOSOR303020-25G
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
(Dimethanesulphinylidene)amine
Formula: C₂H₇NOS
Punto di ebollizione: 100…102 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 51…58 °C
Densità: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02656633
CAS Number: 1520-31-6