Stampa…
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR303019-1G OR303019-500MG
APOSOR303019-1GEA 430 EUR
APOSOR303019-1G APOSOR303019-500MG
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Formula: C₁₃H₂₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22383947
CAS Number: 1034457-07-2