2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR303018-1G
OR303018-5G
APOSOR303018-1GEA
14.7
EUR
APOSOR303018-1G
APOSOR303018-5G
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂S Peso molecolare: 205,0645 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08448158 CAS Number: 16234-14-3 |