Stampa…
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303017-1G OR303017-500MG
APOSOR303017-1GEA 270 EUR
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Formula: C₄H₅ClN₄O
Punto di fusione: 199…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22196157
CAS Number: 71552-22-2