Stampa…
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4(1H)-one
OR303016-1G OR303016-500MG OR303016-5G
APOSOR303016-1GEA 183 EUR
APOSOR303016-1G APOSOR303016-500MG APOSOR303016-5G
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Formula: C₄H₅BrN₄O
Peso molecolare: 205,02 g/mol
Punto di fusione: 256…257 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023262
CAS Number: 6312-72-7