Stampa…
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303002-1G OR303002-500MG
APOSOR303002-1GEA 336 EUR
APOSOR303002-1G APOSOR303002-500MG
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09948081
CAS Number: 93782-07-1