Stampa…
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 116 EUR
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 120 °C/5,3mmHg
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003386
CAS Number: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7