Stampa…
2,3-Dimethylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30294-100G OR30294-500G
APOSOR30294-100GEA 109 EUR
APOSOR30294-100G APOSOR30294-500G
2,3-Dimethylbenzoic acid 97%
2,3-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002479
CAS Number: 603-79-2
EINECS: 210-058-0