Stampa…
2-Indolinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
OR30278-25G OR30278-5G
APOSOR30278-25GEA 16.1 EUR
APOSOR30278-25G APOSOR30278-5G
2-Indolinone
2-Indolinone
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C/73mmHg
Punto di fusione: 123…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005711
CAS Number: 59-48-3
EINECS: 200-429-5