Stampa…
Nortropine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
OR302770-25G OR302770-5G OR302770-50G
APOSOR302770-25GEA 66.9 EUR
APOSOR302770-25G APOSOR302770-5G APOSOR302770-50G
Nortropine
Nortropine
Formula: C₇H₁₃NO
Peso molecolare: 127,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047140
CAS Number: 538-09-0