2-Bromophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₇H₄BrNO Punto di ebollizione: 91…92 °C/5mmHg Densità: 1,607 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001995 CAS Number: 1592-00-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |