Stampa…
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 98.6 EUR
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007729
CAS Number: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1