Stampa…
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-(1-BOC-2-pyrrolidinyl)acetic acid, Boc-β-HomoPro-OH
OR302704-1G OR302704-5G
APOSOR302704-1GEA 94.5 EUR
APOSOR302704-1G APOSOR302704-5G
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862939
CAS Number: 56502-01-3