Stampa…
N-Phenylmaleimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30270-100G OR30270-500G
APOSOR30270-100GEA 0 EUR
APOSOR30270-100G APOSOR30270-500G
N-Phenylmaleimide 98%
N-Phenylmaleimide
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di ebollizione: 162…163 °C/12mmHg
Punto di fusione: 85…87 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005502
CAS Number: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III