Stampa…
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30269-1G OR30269-250MG
APOSOR30269-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O
Punto di fusione: 154…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017057
CAS Number: 28036-91-1