Stampa…
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3026-5G OR3026-10G
APOSOR3026-5GEA 226 EUR
APOSOR3026-5G APOSOR3026-10G
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈BrN₃
Punto di fusione: 112…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067992
CAS Number: 2845-78-5