Stampa…
6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloropyridazin-4-amine, 5-Amino-3-chloropyridazine
OR302554-1G OR302554-5G OR302554-250MG
APOSOR302554-1GEA 149 EUR
APOSOR302554-1G APOSOR302554-5G APOSOR302554-250MG
6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
6-Chloro-4-pyridazinamine
Formula: C₄H₄ClN₃
Peso molecolare: 129,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03085861
CAS Number: 29049-45-4