Stampa…
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 84.4 EUR
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₂
Peso molecolare: 167,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437665
CAS Number: 54013-06-8