Stampa…
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminopicolinonitrile
OR302542-1G OR302542-250MG
APOSOR302542-1GEA 37.9 EUR
APOSOR302542-1G APOSOR302542-250MG
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
6-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044252
CAS Number: 370556-44-8