Stampa…
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
OR302532-1G OR302532-250MG OR302532-5G
APOSOR302532-1GEA 109 EUR
APOSOR302532-1G APOSOR302532-250MG APOSOR302532-5G
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
Peso molecolare: 155,1546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864446
CAS Number: 149520-94-5