Stampa…
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-morpholinopyridine
OR302520-1G OR302520-100MG OR302520-250MG
APOSOR302520-1GEA 72.7 EUR
APOSOR302520-1G APOSOR302520-100MG APOSOR302520-250MG
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
5-Morpholino-2-pyridinamine
Formula: C₉H₁₃N₃O
Peso molecolare: 179,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09388785
CAS Number: 571189-78-1