Stampa…
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 75.7 EUR
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
Peso molecolare: 192,2608 g/mol
Punto di fusione: 150…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10009563
CAS Number: 571189-49-6