Stampa…
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 23.4 EUR
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₇H₁₁N₃
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067984
CAS Number: 118430-74-3