Stampa…
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302497-1G OR302497-250MG OR302497-5G
APOSOR302497-1GEA 186 EUR
APOSOR302497-1G APOSOR302497-250MG APOSOR302497-5G
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697802
CAS Number: 118853-60-4