Stampa…
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
OR30249-100G OR30249-25G OR30249-500G
APOSOR30249-100GEA 94.5 EUR
APOSOR30249-100G APOSOR30249-25G APOSOR30249-500G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,18 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085640
CAS Number: 24078-21-5