Stampa…
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-bromomethylpiperidine
OR302456-1G OR302456-5G
APOSOR302456-1GEA 56.8 EUR
APOSOR302456-1G APOSOR302456-5G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀BrNO₂
Peso molecolare: 278,1860 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115538
CAS Number: 158407-04-6