Stampa…
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR302439-1G OR302439-250MG
APOSOR302439-1GEA 321 EUR
APOSOR302439-1G APOSOR302439-250MG
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane
Formula: C₆H₁₁N
Peso molecolare: 97,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864542
CAS Number: 279-24-3