Stampa…
1-(Cyanoacetyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR30243-25G OR30243-5G
APOSOR30243-25GEA 0 EUR
APOSOR30243-25G APOSOR30243-5G
1-(Cyanoacetyl)piperidine
1-(Cyanoacetyl)piperidine
Formula: C₈H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006487
CAS Number: 15029-30-8